Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Battery standard XL Typ 90 Sicherheitsschrank mit Flügeltüren Abmessungen: 1194x612x2091 (BxTxH) mm klassische Türtechnik (Türgriff) für die Lagerung von Lithium-Ionen Batterien/Akkus Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 161 1 * 1 items
Catalog # DUEH69-201267-432
Supplier:  DUPERTHAL
Battery standard XL Typ 90 Sicherheitsschrank mit Flügeltüren Abmessungen: 1194x612x2091 (BxTxH) mm klassische Türtechnik (Türgriff) für die Lagerung von Lithium-Ionen Batterien/Akkus Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 161 1 * 1 items
Catalog # DUEH69-201267-432
Supplier:  DUPERTHAL
Frequently Bought Together