Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Trypsin Sequencing Grade, modified from porcine pancreas 4x 25 µG Trypsin Sequencing Grade, modifiziert ist eine Serin-Endopeptidase, die spezifisch an der Carboxylseite von Lysin-, Arginin- und SAminoethyl-Cystein-Resten spaltet. Die Spaltung an Arg 1 * 100 µG
Catalog # SERA37283.01
Leverancier:  Serva
Trypsin Sequencing Grade, modified from porcine pancreas 4x 25 µG Trypsin Sequencing Grade, modifiziert ist eine Serin-Endopeptidase, die spezifisch an der Carboxylseite von Lysin-, Arginin- und SAminoethyl-Cystein-Resten spaltet. Die Spaltung an Arg 1 * 100 µG
Catalog # SERA37283.01
Leverancier:  Serva
Frequently Bought Together