LudgerClean post-exoglycosidase clean-up spin columns 1 * 6 items
Catalog # LUDGLC-EXO-A6
Leverancier: LUDGER
LudgerClean post-exoglycosidase clean-up spin columns 1 * 6 items
Catalog # LUDGLC-EXO-A6
Leverancier: LUDGER
Frequently Bought Together
Avantor® ACE® C8, HPLC Columns, 5 µm
Leverancier: Avantor
HPTLC plates silica gel 60, modified CN, DIOL, NH₂, glass backed
Leverancier: Merck
SYRINGE 1002LLSN 2,5ML GA18 L=215MM PST3 1 * 1 items
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
20Mm Borate Buffer Ph9.3 100Ml 1 * 100 mL
Leverancier: Agilent
HPLC columns, PLRP-S
Leverancier: VARIAN
PK20 PRECLEANED ASSEMBLED 1/4IN BRASS 1 * 1 items
Leverancier: Merck
XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 50 mm 1 * 3 items
Leverancier: WATERS
Carbon LC columns, Supel™, Supelco®
Leverancier: Merck
LC vials and closures
Leverancier: Agilent
HPLC columns, Hypercarb™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
L-MARK® Replacement Plunger for CTC Analytics PAL DLW (Dynamic Load and Wash)
Leverancier: Trajan Scientific and Medical
FlashPure EcoFlex Silica Cartridges
Leverancier: BUCHI
CARBOTRAP 20/40 MESH 10GM 1 * 10 g
Leverancier: Merck
FILAMENT BLOCK 1 * 1 items
Leverancier: Agilent
HPLC column tubing
Leverancier: Restek
HPLC columns, Poroshell 120 EC-C18
Leverancier: Agilent