Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Kammervolumen (Liter) Total / Nominal 50/45 Kammermaße (mm) Ø x Tiefe: 344 x 500 Im Basispreis inbegriffen: • Vollautomatische Mikroprozessorsteuerung mit 12 Programmen: 1-3 Festkörper 4-5 Abfall „Vernichtungsbeutel“ 6-7 Abfall „flüssig“ 8-11 Lösunge 1 * 1 ST
Catalog # SYST1945
Supplier:  Systec GmbH
Kammervolumen (Liter) Total / Nominal 50/45 Kammermaße (mm) Ø x Tiefe: 344 x 500 Im Basispreis inbegriffen: • Vollautomatische Mikroprozessorsteuerung mit 12 Programmen: 1-3 Festkörper 4-5 Abfall „Vernichtungsbeutel“ 6-7 Abfall „flüssig“ 8-11 Lösunge 1 * 1 ST
Catalog # SYST1945
Supplier:  Systec GmbH
Frequently Bought Together