Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
IG- D=70*L=350 mm 350°C Isoliermanschette textil Nenntemperatur :350 °C Innendurchmesser :70 mm Isolationsstärke :30 mm Außendurchmesser :130 mm Länge :350 mm Aussparungen :nein Material Heizfläche :Glasgewebe Isolationsmaterial :Glasfaser Außenmant 1 * 1 ST
Catalog # HORSIG01839
Supplier:  HORST
IG- D=70*L=350 mm 350°C Isoliermanschette textil Nenntemperatur :350 °C Innendurchmesser :70 mm Isolationsstärke :30 mm Außendurchmesser :130 mm Länge :350 mm Aussparungen :nein Material Heizfläche :Glasgewebe Isolationsmaterial :Glasfaser Außenmant 1 * 1 ST
Catalog # HORSIG01839
Supplier:  HORST
Frequently Bought Together