Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
mit hochwertig beschichtetem stabilem Aluminiumunterteil - Typ :HR-500 C - CE-Zeichen :CE Kennzeichen vergeben - Nennspannung :230 VAC - Heizleistung :220 W - max. Betriebstemp. :500 C - Schutzklasse :Schutzklasse I - Schutzart :Schutza - Glasgef - 1 * 1 ST
Catalog # HORSHD00166
Leverancier:  HORST
mit hochwertig beschichtetem stabilem Aluminiumunterteil - Typ :HR-500 C - CE-Zeichen :CE Kennzeichen vergeben - Nennspannung :230 VAC - Heizleistung :220 W - max. Betriebstemp. :500 C - Schutzklasse :Schutzklasse I - Schutzart :Schutza - Glasgef - 1 * 1 ST
Catalog # HORSHD00166
Leverancier:  HORST
Frequently Bought Together