Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Chaussure haute de sécurité VOLTA noire mixte, EN ISO 20345 S1P, embout acier inoxydable 200 joules, insert antiperforation non métallique 1100N, SRC, dessus maille synthétique et croûte de cuir, pointure 36 1 * 1 PAIRE
Catalog # PARAVOLTA7854/36
Supplier:  PARADE
Chaussure haute de sécurité VOLTA noire mixte, EN ISO 20345 S1P, embout acier inoxydable 200 joules, insert antiperforation non métallique 1100N, SRC, dessus maille synthétique et croûte de cuir, pointure 36 1 * 1 PAIRE
Catalog # PARAVOLTA7854/36
Supplier:  PARADE
Frequently Bought Together