Medicanol 27776 Desinfektion 500 ml Händedesinfektionsmittel basiert auf 70% Alkohol und 0,5% Chlorhexidindigluconat 1 * 12 ST
Catalog # MAXX27776
Supplier: MEDICA EUROPE MAXXIM
Medicanol 27776 Desinfektion 500 ml Händedesinfektionsmittel basiert auf 70% Alkohol und 0,5% Chlorhexidindigluconat 1 * 12 ST
Catalog # MAXX27776
Supplier: MEDICA EUROPE MAXXIM
Frequently Bought Together
Hexane anhydrous, 95 % 1 * 250 mL
Supplier: Merck
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolute, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Supplier: Avantor
Cyclohexane ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Supplier: Merck
n-Pentane, EMSURE® for analysis, Supelco®
Supplier: Merck
Dichloromethane stabilised, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Supplier: Merck
1-Butanol ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus for HPLC, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Methyl ethyl ketone ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Pyridine 99+%, extra pure
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Piperidine ≥99.5% (GC, on anhydrous basis) for peptide synthesis
Supplier: VWR Chemicals
Diethyl ether ≥99.8% contains inhibitor, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Chlorobenzene 99.9% for HPLC
Supplier: Thermo Fisher Scientific
n-Hexane 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
Supplier: MACRON AVANTOR BRAND