Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Curapharm system 2210080 Bestehend aus: 24mm Nadel PVC-Schlauch 15cm Adapter Kunststoff Tropfkammer mit 200-Mikron-Filter PVC-Schlauch 180cm Rollenklemme Adapter Kunststoff Männlich Luer-Lock 50. Naaldbeluchter 40cm 1 Karton = 120 Stück 1 * 120 ST
Catalog # MAXX2210080
Leverancier:  MEDICA EUROPE MAXXIM
Curapharm system 2210080 Bestehend aus: 24mm Nadel PVC-Schlauch 15cm Adapter Kunststoff Tropfkammer mit 200-Mikron-Filter PVC-Schlauch 180cm Rollenklemme Adapter Kunststoff Männlich Luer-Lock 50. Naaldbeluchter 40cm 1 Karton = 120 Stück 1 * 120 ST
Catalog # MAXX2210080
Leverancier:  MEDICA EUROPE MAXXIM
Frequently Bought Together