Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
RICHARD ALLEN CYTOSEAL 60 16OZ DURCHSICHTIGES, FARBLOSES TOLUOLBASIERTES ENDECKMI8TTEL AUS ACRYLHARZEN 12 STÜCK 1 * 1 SET
Catalog # SHAN8310-16
Supplier:  Epredia
RICHARD ALLEN CYTOSEAL 60 16OZ DURCHSICHTIGES, FARBLOSES TOLUOLBASIERTES ENDECKMI8TTEL AUS ACRYLHARZEN 12 STÜCK 1 * 1 SET
Catalog # SHAN8310-16
Supplier:  Epredia
Frequently Bought Together