Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Rolladenschrank 50 KR, 5 OH, Korpus: grau / Rolladen: silber, Kunststoff, 50 x 40 x 200, 4 cm (BxTxH), mit Gewichtsausgleich, Zwisch engriffleiste, abschließbar, Kreuzgriff KR, höhenjustierbar durch den Boden 0-10mm, Sockelblende 10 cm hoch, Anliefer 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVSET50/5/S/KR
Supplier:  HAMMERBACHER
Rolladenschrank 50 KR, 5 OH, Korpus: grau / Rolladen: silber, Kunststoff, 50 x 40 x 200, 4 cm (BxTxH), mit Gewichtsausgleich, Zwisch engriffleiste, abschließbar, Kreuzgriff KR, höhenjustierbar durch den Boden 0-10mm, Sockelblende 10 cm hoch, Anliefer 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVSET50/5/S/KR
Supplier:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together