Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Sideboard SBTS NU, 2 OH, Korpus: Nussbaum / Front: silber, 166, 1 x 44, 8 x 84 cm (BxTxH), 2 x Drehtüre, mittig 2 x Schubkasten, nic ht abschließbar, Nutgriff NU, Metall, 4 Sockelgleiter, höhenjustierbar 0-10mm, Faltrückwand beidseitig silber, Anlief 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVSBTS/N/S/NU
Supplier:  HAMMERBACHER
Sideboard SBTS NU, 2 OH, Korpus: Nussbaum / Front: silber, 166, 1 x 44, 8 x 84 cm (BxTxH), 2 x Drehtüre, mittig 2 x Schubkasten, nic ht abschließbar, Nutgriff NU, Metall, 4 Sockelgleiter, höhenjustierbar 0-10mm, Faltrückwand beidseitig silber, Anlief 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVSBTS/N/S/NU
Supplier:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together