Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Regal/Türen 7700 KR, 5 OH, Korpus: grau / Front: Ahorn, 80 x 42 x 200, 4 cm (BxTxH), Drehtüre 2 OH, Öffnungswinkel 110°, nicht absch ließbar, Kreuzgriff KR, höhenjustierbar durch den Boden 0-10mm, Sockelblende 10 cm hoch, Anlieferzustand: zerlegt, te 1 * 1 ST
Catalog # HAMBV7700/5/3/KR
Supplier:  HAMMERBACHER
Regal/Türen 7700 KR, 5 OH, Korpus: grau / Front: Ahorn, 80 x 42 x 200, 4 cm (BxTxH), Drehtüre 2 OH, Öffnungswinkel 110°, nicht absch ließbar, Kreuzgriff KR, höhenjustierbar durch den Boden 0-10mm, Sockelblende 10 cm hoch, Anlieferzustand: zerlegt, te 1 * 1 ST
Catalog # HAMBV7700/5/3/KR
Supplier:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together