Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Schrank/Klappe 138K3 CE, 3 OH , Korpus: Nussbaum / Front: Nussbaum, 80 x 42 x 110 cm (BxTxH), Türe 2 OH, Öffnungswinkel 125°, Klappe 65°, nicht abschließbar, Chromgriff CE, Metall, 4 Sockelgleiter, höhenjustierbar 0-10mm, Klappe immer silber, als St 1 * 1 ST
Catalog # HAMBV138K3/N/N/CE
Supplier:  HAMMERBACHER
Schrank/Klappe 138K3 CE, 3 OH , Korpus: Nussbaum / Front: Nussbaum, 80 x 42 x 110 cm (BxTxH), Türe 2 OH, Öffnungswinkel 125°, Klappe 65°, nicht abschließbar, Chromgriff CE, Metall, 4 Sockelgleiter, höhenjustierbar 0-10mm, Klappe immer silber, als St 1 * 1 ST
Catalog # HAMBV138K3/N/N/CE
Supplier:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together