Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Winkelschreibtisch FS82, 200 x 120 cm, Platte: Buche, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Winkelform 90°, links oder rechts montierbar, C-Fu ß-Gestell silber (ähnlich RAL 9006), Arbeitshöhe 65 - 85 cm, höheneinstellbar, Rasterung 1 cm, horizontale Kabelwanne 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVFS82/6
Supplier:  HAMMERBACHER
Winkelschreibtisch FS82, 200 x 120 cm, Platte: Buche, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Winkelform 90°, links oder rechts montierbar, C-Fu ß-Gestell silber (ähnlich RAL 9006), Arbeitshöhe 65 - 85 cm, höheneinstellbar, Rasterung 1 cm, horizontale Kabelwanne 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVFS82/6
Supplier:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together