Vierfusstisch DQ08, 80 x 80 cm, Platte: Buche, 19 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, Vier-Fuß-Gestell schwarz, Quadratrohr 3, 5 cm , Arbeitshöhe 72 cm, höhenjustierbar 0-10 mm, umlaufender Stahlrahmen schwarz, Anlieferzustand: zerlegt, einfache M 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVDQ08/6/D
Supplier: HAMMERBACHER
Frequently Bought Together