Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Schreibtisch BS08, 80 x 80 cm, Platte: Nussbaum, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, C-Fuß-Gestell silber (ähnlich RAL 9006), Arbeitshöhe 72 cm , höhenjustierbar 0-10 mm, horizontale Kabelwanne, Querschnitt 9 cm , Anlieferzustand: zerlegt, einf 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVBS08/N
Supplier:  HAMMERBACHER
Schreibtisch BS08, 80 x 80 cm, Platte: Nussbaum, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, C-Fuß-Gestell silber (ähnlich RAL 9006), Arbeitshöhe 72 cm , höhenjustierbar 0-10 mm, horizontale Kabelwanne, Querschnitt 9 cm , Anlieferzustand: zerlegt, einf 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVBS08/N
Supplier:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together