Schreibtisch OS18, 180 x 100 cm, Platte: grau, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Freiform, links oder rechts montierbar, C-Fuß-Gestell sil ber (ähnlich RAL 9006), Arbeitshöhe 65-85 cm , höheneinstellbar, Rasterung 1 cm, horizontale Kabelwanne, Querschnitt 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVOS18/5
Supplier: HAMMERBACHER
Frequently Bought Together