Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Schreibtisch XM19, 180 x 80 cm, Platte: Buche, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, C-Fuß Gestell in silber, Arbeitshöhe 72-119 cm , elektrisch stufenlos höhenverstellbar, Elektroantrieb 1-stufig, 1 Motor, Tragkraft 60 kg dynamisch, 120 kg stat 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVXM19/6
Supplier:  HAMMERBACHER
Schreibtisch XM19, 180 x 80 cm, Platte: Buche, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, C-Fuß Gestell in silber, Arbeitshöhe 72-119 cm , elektrisch stufenlos höhenverstellbar, Elektroantrieb 1-stufig, 1 Motor, Tragkraft 60 kg dynamisch, 120 kg stat 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVXM19/6
Supplier:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together