Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Schreibtisch XK16, 160 x 80 cm, Platte: grau, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, C-Fuß Gestell in silber, Arbeitshöhe 72-119 cm , stufenlos höhenverstellbar, Kurbelantrieb, 1-stufig, 6mm pro Kurbelschlag, Tragkraft 60 kg dynamisch, 120 kg stat 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVXK16/5
Supplier:  HAMMERBACHER
Schreibtisch XK16, 160 x 80 cm, Platte: grau, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, C-Fuß Gestell in silber, Arbeitshöhe 72-119 cm , stufenlos höhenverstellbar, Kurbelantrieb, 1-stufig, 6mm pro Kurbelschlag, Tragkraft 60 kg dynamisch, 120 kg stat 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVXK16/5
Supplier:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together