Schreibtisch XD19, 180 x 80 cm, Platte: grau, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Rechteckform, C-Fuß Gestell in silber, Arbeitshöhe 66-130 cm, elektrisch stufenlos höhenverstellbar, Elektroantrieb 2-stufig, 2 Motoren, Tragkraft 80 kg dynamisch, 120 kg stati 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVXD19/5
Supplier: HAMMERBACHER
Frequently Bought Together