Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
135-Schreibtisch HS21, 210 x 113 cm, Platte: Ahorn, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Winkelform 135°, links oder rechts montierbar, 4-Fuß -Gestell in blau, Arbeitshöhe 68-76 cm , stufenlos einstellbar, optional: Sonderhöhenverstellung bis 88 cm, optional: 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVHS21/3/B
Supplier:  HAMMERBACHER
135-Schreibtisch HS21, 210 x 113 cm, Platte: Ahorn, 25 mm dick, 2 mm ABS-Kante, Winkelform 135°, links oder rechts montierbar, 4-Fuß -Gestell in blau, Arbeitshöhe 68-76 cm , stufenlos einstellbar, optional: Sonderhöhenverstellung bis 88 cm, optional: 1 * 1 ST
Catalog # HAMBVHS21/3/B
Supplier:  HAMMERBACHER
Frequently Bought Together