Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
22 COMPOSES 10 MG/L CHAQUE DANS HNO3 5% of As ; Ba ; Be ; Cd ; Co ; Cr ; Cu ; Fe ; Al ; Mn ; Mo ; Ni ; Pb ; Sb ; Se ; Sn ; Ti ; Tl ; V ; U ; Te ; Zn
Catalog # VWRS88724.150
Supplier:  BDH Prolabo
22 COMPOSES 10 MG/L CHAQUE DANS HNO3 5% of As ; Ba ; Be ; Cd ; Co ; Cr ; Cu ; Fe ; Al ; Mn ; Mo ; Ni ; Pb ; Sb ; Se ; Sn ; Ti ; Tl ; V ; U ; Te ; Zn
Catalog # VWRS88724.150
Supplier:  BDH Prolabo
Frequently Bought Together