Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
vollautomatisch Im Basispreis inbegriffen: · Vollautomatische Mikroprozessorsteuerung mit 12 Programmen: 1-3 Festkörper 4-5 Abfall „Vernichtungsbeutel“ 6-7 Abfall „flüssig“ 8-11 Lösungen 12 Reinigung · Integrierter separater Dampfgenerator (keine Ste 1 * 1 ST
Catalog # SYST1120
Supplier:  Systec GmbH
vollautomatisch Im Basispreis inbegriffen: · Vollautomatische Mikroprozessorsteuerung mit 12 Programmen: 1-3 Festkörper 4-5 Abfall „Vernichtungsbeutel“ 6-7 Abfall „flüssig“ 8-11 Lösungen 12 Reinigung · Integrierter separater Dampfgenerator (keine Ste 1 * 1 ST
Catalog # SYST1120
Supplier:  Systec GmbH
Frequently Bought Together