Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
9 COMPOSES A 2G/L CHAQUE DS LE METHANOL (AMPOULE DE 1 ML) Acetone [CAS:67-64-1] ; 2-Butanone [CAS:78-93-3] ; 2-Pentanone [CAS:107-87-9] ; 3-Pentanone [CAS:96-22-0] ; 4-Methyl-2-pentanone (MIBK) [CAS:108-10-1] ; 2-Hexanone [CAS:591-78-6] ; Hexanal [CA
Catalog # VWRS88561.001
Supplier:  BDH Prolabo
9 COMPOSES A 2G/L CHAQUE DS LE METHANOL (AMPOULE DE 1 ML) Acetone [CAS:67-64-1] ; 2-Butanone [CAS:78-93-3] ; 2-Pentanone [CAS:107-87-9] ; 3-Pentanone [CAS:96-22-0] ; 4-Methyl-2-pentanone (MIBK) [CAS:108-10-1] ; 2-Hexanone [CAS:591-78-6] ; Hexanal [CA
Catalog # VWRS88561.001
Supplier:  BDH Prolabo
Frequently Bought Together