Bestelling invoeren
Netherlands
Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®

Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®

LiChrolut® Florisil®, Florisil®, 150 - 250 µm, 6 ml, 1000 mg
Catalog # 1.19127.0001
Supplier:   Merck
Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®
Catalog # 1.19127.0001
Supplier:  Merck
Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®
Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®

LiChrolut® Florisil®, Florisil®, 150 - 250 µm, 6 ml, 1000 mg

Price
153,00 €
Log in for availability
1 * 30 ST
Product Details & Documents

LiChrolut® kolommen en toebehoren voor Solid Phase extractie (SPE) worden vervaardigd volgens de hoogste normen. Alle onderstaande SPE-kolommen zijn van polypropyleen, tenzij anders aangegeven. Ze zijn compatibel met alle geautomatiseerde SPE-instrumenten en -robots. Drie belangrijke criteria worden zorgvuldig in acht genomen:

  • Reproduceerbaarheid tussen verschillende batches - elke sorbent wordt getest op capaciteit met betrekking tot polaire en niet-polaire verbindingen
  • Eliminatie van fijne deeltjes - sorbents hebben een smalle verdeling van deeltjesgrootten met nagenoeg geen fijne deeltjes
  • Verontreiniging - er worden sorbents en buisjes met een hoge zuiverheid toegepast en deze worden gewassen voordat ze worden verpakt, waardoor producten zonder verontreiniging worden verkregen

EN - Voor niet-polaire extractie op een polymeerfase

SCX - Voor extractie via kationenuitwisseling

TSC - Voor gemengde analyse van neutrale en kationische analieten

* Voor ultrasporenanalyse

Specifications
  • Partikelgrootte:
    150 - 250 µm
  • Capaciteit:
    6 ml
  • Omschrijving:
    LiChrolut® Florisil®
  • Seq:
    07
  • Bedgewicht:
    1000 mg
  • Fase:
    Florisil®