KONTAKT 701 ist das hochreine Kontaktfett auf Vaseline-Basis. Es bildet sich ein fettartiger, weicher Vaselinefilm, der Kabelklemmen , Anschlußverschraubungen, Batteriepole und Kupferbahnen zuverlässig vor Feuchtigkeit und Korrosion schützt. KONTAKT 1 * 12 ST
Catalog # HMIN100061
Supplier: HM INDUSTRIESERVICE
Frequently Bought Together