Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Mehrkanalpumpe, Typ: 205S/CA, Anzahl Kanäle: 20, Fördermenge: 0,0006-22 ml/min, Drehzahl: 0,5-90 1/min, Gewicht: 12,4 kg, BxLxH: 147 x530x155 mm, Netzanschluss, 100-120V oder 220-240 V, 50/60 Hz, mit manueller Steuerung, hochgenaue, praktisch pulsati 1 * 1 ST
Catalog # 224-0345
Supplier:  WATSON MARLOW
Mehrkanalpumpe, Typ: 205S/CA, Anzahl Kanäle: 20, Fördermenge: 0,0006-22 ml/min, Drehzahl: 0,5-90 1/min, Gewicht: 12,4 kg, BxLxH: 147 x530x155 mm, Netzanschluss, 100-120V oder 220-240 V, 50/60 Hz, mit manueller Steuerung, hochgenaue, praktisch pulsati 1 * 1 ST
Catalog # 224-0345
Supplier:  WATSON MARLOW
Frequently Bought Together