Labelling tapes, set
Product Details & Documents
Zelfklevende Time Tape voor algemeen gebruik. Is geschikt voor allerlei etiketteringstoepassingen. Beschrijfbaar met pen, potlood of stift. Deze tape is verkrijgbaar in allerlei kleuren in drie breedtes.
- Temperatuurbestendig van −45 tot +121 °C
- Met verwijderbare kleefstrip
- Bestand tegen olie, water en zuren
Set 1 bestaat uit twee rollen wit, geel, blauw, groen en rood, en een rol oranje en roze.
Set 2 bestaat uit vijf rollen wit, vier rollen geel, drie rollen blauw, drie rollen groen, drie rollen oranje, drie rollen rood en drie rollen roze.
Set 3 bestaat uit vier rollen wit, twee rollen geel, twee rollen blauw, twee rollen groen, twee rollen oranje, twee rollen rood en twee rollen roze.
Length: 12,7 m
Documents
TIMET-512-RP_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Breedte:13,0 mm
- Kleur:gesordeerd
- Omschrijving:Tapeset 2
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



