Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
AGITATEURS ROTATIFS, ROTARY MIXER, LABINCO, MODELES A REGULATION ANALOGIQUE DE LA VITESSE DE ROTATION, L26 ET L27, POUR: RECIPIENTS DE MAX. 310 MM DE Ø, TYPE: L27 1 * 1 Pce
Catalog # 444-0189
Supplier:  LABINCO
AGITATEURS ROTATIFS, ROTARY MIXER, LABINCO, MODELES A REGULATION ANALOGIQUE DE LA VITESSE DE ROTATION, L26 ET L27, POUR: RECIPIENTS DE MAX. 310 MM DE Ø, TYPE: L27 1 * 1 Pce
Catalog # 444-0189
Supplier:  LABINCO
Frequently Bought Together