Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
ARMOIRE FILTRANTE AURA, LABCAIRE, VERSIONS AURA L, AVEC ANEMOMETRE, L X L X H INTERIEUR (MM): 1.350 X 800 X 700, L X L X H EXTERIEUR (MM): 1.370 X 1.210 X 710 1 * 1 Pce
  135-0127
ARMOIRE FILTRANTE AURA, LABCAIRE, VERSIONS AURA L, AVEC ANEMOMETRE, L X L X H INTERIEUR (MM): 1.350 X 800 X 700, L X L X H EXTERIEUR (MM): 1.370 X 1.210 X 710 1 * 1 Pce
  135-0127
Frequently Bought Together