Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
ARMOIRE FILTRANTE AURA, VERSIONS AURA E, AVEC CONTROLE ELECTRONIQUE DES CONDITIONS D'UTILISATION EVERSAFE, L X L X H INTERIEUR (MM): 740 X 800 X 700, L X L X H EXTERIEUR (MM): 760 X 1.210 X 710 1 * 1 Pce
  135-0123
ARMOIRE FILTRANTE AURA, VERSIONS AURA E, AVEC CONTROLE ELECTRONIQUE DES CONDITIONS D'UTILISATION EVERSAFE, L X L X H INTERIEUR (MM): 740 X 800 X 700, L X L X H EXTERIEUR (MM): 760 X 1.210 X 710 1 * 1 Pce
  135-0123
Frequently Bought Together