
2'-Fluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:445-27-2
:
Formule:C₈H₇FO
MDL-nummer:MFCD00000320
:138.14 g/mol
Kokend Pt:85°C
Dichtheid:1,12 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:61°C
EINECS:207-156-0
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificatie testresultaten
- Appearance:Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
- Purity (GC):min. 97.0 %
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together