Order Entry
Netherlands
Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Cyanopyrazine

2-Cyanopyrazine

Marketsource
Leverancier:   Thermo Scientific
2-Cyanopyrazine
Leverancier:  Thermo Scientific
Marketsource
Certificates

3 Opties Hieronder Beschikbaar

Product Details & Documents
Synoniemen:  Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitril, Pyrazinecarbonitrile
  • CAS-nummer:19847-12-2
  • Formule:C₅H₃N₃
  • MDL-nummer:MFCD00049361
  • Molecular Weight:105.10 g/mol
  • EINECS:243-369-5
  • UN:3276
  • ADR:6.1,III
Product Family Options

Productinformatie

  • Pack type
    Pk
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g

    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 g
    1 * 10 g

    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 g
    1 * 50 g

    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
Aanbevelingen

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.