
Barium chloride 20% in aqueous solution
Catalog # 240314.5000
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specificaties
- Pack type:Plastic bottle
- Pk:5 L
- Seq:5190
Specificaties
Over dit artikel
:
:208.24 g/mol
Kokend Pt:∼100 °C (1013 hPa)
Temperatuur bij opslag:Ambient
EINECS:233-788-1
UN:3287
ADR:6.1,III
:GHS07
CAS-nummer:10361-37-2
Formule:BaCl₂
MDL-nummer:MFCD00003445