Bestelling invoeren
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Organische referentiestandaard, 4-Chloor-o-kresol 100 µg/ml in acetonitril
Organische referentiestandaard, 4-Chloor-o-kresol 100 µg/ml in acetonitril
Catalog # EHERXA11440000AL
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Organische referentiestandaard, 4-Chloor-o-kresol 100 µg/ml in acetonitril
Catalog # EHERXA11440000AL
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  

Specifications

  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 mL
  • CAS No.:
    1570-64-5
  • Omschrijving:
    4-Chloor-o-kresol 100 µg/ml in acetonitril
  • Formule:
    C₇H₇ClO
  • Omschrijving:
    4-Chloro-o-cresol

Specifications

About this item