Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Syringe filters, Minisart® CE
 :  Sartorius
undefined
Syringe filters, Minisart® CE
 :  Sartorius
  • Catalog No:
  • 516-0683
  • 516-7035
  • 512-3284
  • 611-0705
  • 510-3245
  • 512-3146
  • 512-3149
  • 510-3244
  • 611-0706
  • 514-1238
  • 516-0905
  • 512-3147
  • 512-3142
  • 510-3247
  • 512-3148
  • 510-3249
  • 512-3246
  • 512-3248
  • Ø:
  • 4 mm
  • 25 mm
  • 4 mm
  • 15 mm
  • 15 mm
  • 15 mm
  • 25 mm
  • 15 mm
  • 15 mm
  • 25 mm
  • 15 mm
  • 15 mm
  • 4 mm
  • 15 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 15 mm
  • 25 mm
  • Pore size:
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • Airflow rate:
  • 2 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 30 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 160 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 1800 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 4,5 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 60 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 55 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 800 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 150 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 1600 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 55 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 800 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 260 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 3000 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 55 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 800 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 150 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 1600 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 160 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 1800 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 55 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 800 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 150 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 1600 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 4,5 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 60 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 150 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 1600 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 160 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 1800 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 260 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 3000 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 55 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 800 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • 160 ml/min with methanol at 1 bar (14,5 psi) | 1800 ml/min with air at 0,1 bar (1,5 psi)
  • Max. operating pressure:
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • Max. temperature:
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
Frequently Bought Together