Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
L-cis-Diltiazem HCl ≥98%
Irriterend
L-cis-Diltiazem HCl ≥98%
Catalog # ENZOBMLCA2070005
Leverancier:  Enzo Life Sciences
CAS-nummer:  
Irriterend
L-cis-Diltiazem HCl ≥98%
Catalog # ENZOBMLCA2070005
Leverancier:  Enzo Life Sciences
CAS-nummer:  

Specificaties

  • Pk:
    5 mg
  • Seq:
    2210

Specificaties

Specificatie testresultaten

  • Purity:
    ≥98%

Specificatie testresultaten

Over dit artikel

 :
 :451.0 g/mol
 :GHS07
Temperatuur bij opslag:Ambient
CAS-nummer:42399-54-2
Formule:C₂₂H₂₆N₂O₄S·HCl