
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:93102-05-7
:
Formule:C₁₃H₂₃NOSi
MDL-nummer:MFCD00674005
:237.42 g/mol
Kokend Pt:76 °C/0.33mmHg
Dichtheid:0.928 g/cm³ (25 °C)
Flits Pt:66 °C
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Ambient
Frequently Bought Together