Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
 
 
tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate 97%
  APOSOR317155-5G
 :  
 
tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate 97%
  APOSOR317155-5G
 :  

 

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    5 g
  • Seq:
    3173

 

 

 :
 :251.3 g/mol
 :GHS07
 :Ambient
 :141699-58-3
 :C₉H₁₇NO₅S
 :MFCD05664832