
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Leverancier: Apollo Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:4746-97-8
:
Formule:C₈H₁₂O₃
MDL-nummer:MFCD00010214
:156.18 g/mol
Smelten Pt:70…74 °C
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Ambient
Frequently Bought Together