3-Bromo-2-(difluoromethyl)benzothiophene
Catalog # APOSPC520247-1G
Leverancier: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specificaties
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Specificaties
Over dit artikel
:
:263.102 g/mol
Temperatuur bij opslag:Ambient
Formule:C₉H₅BrF₂S
MDL-nummer:MFCD29767726