
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:583881-07-6
:
Formule:C₉H₇FO₄
MDL-nummer:MFCD20639259
:198.148 g/mol
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Ambient
Frequently Bought Together