Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
(R)-2-Propylpiperidine hydrochloride 97%
Irriterend
(R)-2-Propylpiperidine hydrochloride 97%
Catalog # APOSOR321207-100MG
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Irriterend
(R)-2-Propylpiperidine hydrochloride 97%
Catalog # APOSOR321207-100MG
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  

Specificaties

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    100 mg
  • Seq:
    2440

Specificaties

Over dit artikel

 :
 :163.688 g/mol
 :GHS07
Temperatuur bij opslag:Ambient
CAS-nummer:88057-03-8
Formule:C₈H₁₇N·ClH
MDL-nummer:MFCD03643712