Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Methyl 4-[(2E)-3-(pyrrolidin-1-yl)but-2-enamido]benzoate, tech
Methyl 4-[(2E)-3-(pyrrolidin-1-yl)but-2-enamido]benzoate, tech
Catalog # APOSOR32057-1G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Methyl 4-[(2E)-3-(pyrrolidin-1-yl)but-2-enamido]benzoate, tech
Catalog # APOSOR32057-1G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  

Specificaties

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g
  • Seq:
    3047

Specificaties

Over dit artikel

 :
 :288.342 g/mol
Temperatuur bij opslag:Ambient
CAS-nummer:337921-20-7
Formule:C₁₆H₂₀N₂O₃
MDL-nummer:MFCD00244735