Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Alcian Blue, pyridine variant ≥85 % (dye content), Sigma-Aldrich®
Alcian Blue, pyridine variant ≥85 % (dye content), Sigma-Aldrich®
Catalog # 335630-25G
CAS-nummer:  
undefined
Alcian Blue, pyridine variant ≥85 % (dye content), Sigma-Aldrich®
Catalog # 335630-25G
CAS-nummer:  

Specificaties

  • Pk:
    25 g
  • Seq:
    3308

Specificaties

Over dit artikel

 :
 :1086.36 g/mol
Temperatuur bij opslag:Ambient
CAS-nummer:123439-83-8
Formule:C₅₆H₄Cl₄CuN₁₂