



Allylmagnesium chloride ∼11% ∼1.0 mol/L in THF
Catalog # TCIAA1554-100G
Leverancier: TCI
CAS-nummer:
Specificaties
- Pk:100 g
- Seq:3401
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Concentration (sec Butanol method):9.0 to 11.0 w/w%
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:100.83 g/mol
Flits Pt:-17°C
EINECS:220-067-1
UN:3399
ADR:4.3,I
:GHS02
:GHS05
:GHS07
:GHS08
CAS-nummer:2622-05-1
Formule:C₃H₅ClMg
MDL-nummer:MFCD00000473
Flits Pt:–17°C