VWR® LAG Advanced, analytische balansen met grafisch display
Leverancier: VWR Collection
Certificaten
Over dit artikel
Een economisch assortiment betrouwbare, hoogwaardige analytische balansen. Alle modellen hebben een roestvrijstalen bovenpan.
- Controleweging (alarmfunctie), gewichtstotalisatie, dichtheidsbepalingen van monsters en stuktelfuncties
- Modellen hebben een groot grafisch display met extra functionaliteit voor formulering, GLP, datum en tijd, meertalig
- Optie voor externe of interne kalibratie, RS232 standaard inbegrepen
- Weegkamer L×B×H: 162×171×225 mm
Gebruiker kan kiezen uit drie opties voor modellen met interne kalibratie (aangegeven met 'i' aan het einde van de modelnaam):
De balans wordt gekalibreerd met behulp van het interne gewicht door op de CAL-knop te drukken
De balans wordt automatisch opnieuw gekalibreerd wanneer de omgevingstemperatuur verandert en/of nadat een bepaalde tijd is verstreken (Incal+)
De gebruiker kan ervoor kiezen om de balans te kalibreren met een extern gewicht.
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Accessories information: Niet geschikt voor gebruik met tabletsystemen.
Ordering information: Voor meer informatie over het volledige assortiment accessoires, waaronder printers, software, dichtheidsregelkit voor de LAG-serie, extern toetsenbord en pc-aansluitkabel, bezoek dan onze website of neem contact op met uw lokale Avantor-verkoopkantoor.
De balansen zijn ook verkrijgbaar met een fabriekskalibratiecertificaat. Neem contact op met Avantor voor meer informatie over deze optie.
De balansen zijn ook verkrijgbaar met een fabriekskalibratiecertificaat. Neem contact op met Avantor voor meer informatie over deze optie.
Delivery: Wordt geleverd met netadapter, universele stekker en plastic beschermhoes voor gebruik. Kalibratiegewichten zijn verkrijgbaar bij Avantor. Zie 'Kalibratiegewichten'.
Caution: Modellen met een groot grafisch display worden aangeduid met G in de modelnaam. Op dezelfde manier geeft i interne kalibratie aan. Modellen met het achtervoegsel -C worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat. Zie de website voor meer informatie over het volledige assortiment modellen.
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together