0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Mercury (II) sulphate
Mercury(II) sulphate
Mercury(II) sulphate
ROTHX871.1
:
Roth Carl
:
Mercury(II) sulphate
ROTHX871.1
:
Roth Carl
:
Pack type:
Glass bottle
Pk:
1 L
:
:
296.65 g/mol
:
13,05914
:
850 °C
:
6.47 g/cm³ (25 °C)
:
Ambient
:
231-992-5
:
1645
:
6.1,II
:
GHS06
:
GHS08
:
GHS09
:
7783-35-9
:
HgSO₄
:
MFCD00011047