Ammonium chloride
2
Catalogus # HACH2595802
Leverancier: Hach
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Ammonium muriate, Salmiac
- CAS-nummer:12125-02-9
- Formule:NH₄Cl
- MDL-nummer:MFCD00011420
- Molecular Weight:53.49 g/mol
- Merck index:13,00510
- Smelten Pt:335 °C
- Dichtheid:1.5256 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Ambient
- EINECS:235-186-4
Specificaties
Specificaties
- Pk:2



